重要文件
CLS2480400
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
同義詞:
laboratory condenser
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS24/40
製造商/商標名
Corning 2480-400
護套長度
400 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)