重要文件
CLS210550
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
同義詞:
burettes, glass burettes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
subdivision 0.10 mL
製造商/商標名
Corning 2105-50
體積測量範圍
50 mL, accuracy: 0.05 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Corning® 2105
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)