推薦產品
SMILES 字串
FC1(OC(C(OC(C(OC(C(OC(C(OC1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F
InChI
1S/C10F20O5/c11-1(12)2(13,14)32-5(19,20)6(21,22)34-9(27,28)10(29,30)35-8(25,26)7(23,24)33-4(17,18)3(15,16)31-1
InChI 密鑰
CAKZCCWLOCDNJK-UHFFFAOYSA-N