重要文件
CDS022536
Sigma-Aldrich
来那度胺
同義詞:
3-(7-氨基-3-氧代-1H-异吲哚-2-基)哌啶-2,6-二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H13N3O3
分子量::
259.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
描述
AldrichCPR
形狀
powder
SMILES 字串
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=C1C=CC=C3N
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
InChI 密鑰
GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYSA-N
應用
来那度胺是沙利度胺的结构类似物,其对多发性骨髓瘤具有有效的抗癌活性。它可以用于合成来那度胺的多种衍生物,以研究它们的生物活性。 已有研究报道了含有来那度胺的胶凝剂的合成方法,它能够在1,4-二恶烷中形成稳定的凝胶。
其他說明
请注意,Sigma-Aldrich将本品作为一系列特殊化学品的一部分提供给早期发现研究人员。Sigma-Aldrich不收集本品的分析数据。买方承担确认产品特性和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Design, synthesis and biological evaluation of Lenalidomide derivatives as tumor angiogenesis inhibitor.
Hu S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 27(17), 4075-4081 (2017)
Lenalidomide plus dexamethasone for relapsed or refractory multiple myeloma.
Dimopoulos M, et al.
The New England Journal of Medicine, 357(21), 2123-2132 (2007)
Melamine tunable effect in a lenalidomide-based supramolecular self-assembly system via hydrogen bonding.
Gao A, et al.
New. J. Chem., 41(16), 7924-7931 (2017)
Cereblon is a direct protein target for immunomodulatory and antiproliferative activities of lenalidomide and pomalidomide.
Lopez-Girona A E A, et al.
Leukemia, 26(11), 2326-2326 (2012)
Xiaofei He et al.
Experimental hematology, 86, 21-27 (2020-05-22)
Our previous study revealed that expression of G protein-coupled receptor 68 (GPR68) was upregulated in MDSL cells, a cell line representing myelodysplastic syndromes (MDS), in response to lenalidomide (LEN), and mediated a calcium/calpain proapoptotic pathway. Isx, a GPR68 agonist, enhanced