重要文件
CAD7913
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
curved, size 18G, L × diam. 2 in. × 2.25 mm , ball
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
42142609
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
尺寸
18G
包裝
pkg of 12 ea
長度 × 直徑
2 in. × 2.25 mm , ball
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)