重要文件
C60201
Sigma-Aldrich
5-氯-2-硝基苯甲酸
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
201.56
Beilstein:
1963952
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
powder
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
George S Slyusarev et al.
Current biology : CB, 30(7), 1292-1298 (2020-02-23)
Orthonectida is a small, rare, and in many aspects enigmatic group of organisms with a unique life cycle and a highly simplified adult free-living stage parasitizing various marine invertebrates [1, 2]. Phylogenetic relationships of Orthonectida have remained controversial for a