重要文件
C59602
Sigma-Aldrich
2-氯-4-硝基苯甲酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
201.56
Beilstein:
1912836
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI 密鑰
QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1