重要文件
C48805
Sigma-Aldrich
2-氯-4-甲基喹啉
99%
同義詞:
4-甲基-2-氯-喹啉, 2-氯-4-甲基喹啉
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8ClN
CAS號碼:
分子量::
177.63
Beilstein:
118333
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
bp
296 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)