重要文件
C41207
Sigma-Aldrich
2-氯乙基乙醚
99%
同義詞:
2-乙氧基氯乙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2CH2OCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
108.57
Beilstein:
1731361
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)