重要文件
C24795
Sigma-Aldrich
2-氯苯甲腈
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CN
CAS號碼:
分子量::
137.57
Beilstein:
1363916
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
crystals
bp
232 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI 密鑰
NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Leandro Val Sayson et al.
Psychopharmacology, 236(7), 2201-2210 (2019-03-21)
Depressive syndrome or depression is a debilitating brain disorder affecting numerous people worldwide. Although readily available, current antidepressants have low remission rates and late onset times. Recently, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists, like ketamine and methoxetamine (MXE), were found to elicit