文件
C19058
Sigma-Aldrich
氯醛 水合物
同義詞:
三氯乙醛 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl3CCH(OH)2
CAS號碼:
分子量::
165.40
Beilstein:
1698497
EC號碼:
MDL號碼:
存貨情形
available only in EU
mp
57 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI 密鑰
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges