重要文件
BR780605
BRAND®微量离心管架
Holds 20 x 1.5 mL tubes
同義詞:
微量离心管, 架子, 试管, 配件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
Holds 20 x 1.5 mL tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 780605
管架尺寸
210 mm × 70 mm × 37 mm
相關類別
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)