重要文件
BR701964
BRAND®维修套件,适用于TRANSFERPETTOR
for 1/2/3/4/5 μL
同義詞:
Transferpettor, 正排量原理, 活塞式移液管, 移液管, 维修套件, 配件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.01
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 701964
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Includes: 1 allen key, 1 piston rod with fitted PTFE Transferpettor-seal (above size 20 μL), 1 calibrating gauge, 1 screwdriver, 3 clamping discs, 1 fixing screw, 3 Transferpettor-seals, PTFE 1 mounting block (above size 20 μL).
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)