重要文件
BR6638
BRAND®补液阀,适用于Dispensette® III和Dispensette®有机
for 25-100 mL
同義詞:
Dispensette®, 分液器, 瓶口分液器, 补液阀, 配件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40141616
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 6638
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With olive-shaped nozzle (PEEK) and sealing ring (FKM).
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)