重要文件
BR65038
BRAND®干燥器′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 298 mm, with knob lid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104510
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
with knob lid
製造商/商標名
BRAND 65038
標稱直徑 × 外徑 × 高度
200 mm × 270 mm × 298 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)