重要文件
BR4600360
BRAND®Dispensette® S 数字式瓶口分液器
volume range 5-50 mL, without recirculation valve
同義詞:
bottle top dispensers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
incremental 0.2 mL
DE-M marking
without recirculation valve
製造商/商標名
BRAND 4600360
容積範圍
5-50 mL
接頭
(GL 32-33)
GL 38
S 40
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Dispensette S适用于广泛的应用,特别是对于许多酸、盐溶液和有机溶剂。
特點和優勢
  • 非常容易填充和分配
  • 通过优化的流动通道进行简单的灌注
  • 内部扇形轨道可快速安全地调节体积
其他說明
数字化 - 易于阅读的机械体积设置,可确保准确和可重复的体积控制。轻松校准技术,无需工具即可在几秒钟内完成校准。校正标志表示出厂设置的变化。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
相關內容
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.
所有 Dispensette® S 和 Dispensette® S Organic 型號的化學品相容性表。