一般說明
根据A级,DIN EN ISO 5215的误差限制。含液量校准(TC、In)。含批号证书一份。可高压灭菌,易于清洁。PFA螺丝帽,模压密封圈。暴露在高达121ºC的温度下(高压灭菌)不会导致永久超出误差限制!建议在60 °C以下进行清洗,以保存标记和铭文。
特點和優勢
- 即使在121ºC也能进行高压灭菌
- 容易清洁
- PFA螺旋盖有一个模压密封环。
- 批校准认证
其他說明
建议清洗温度低于60℃,以确保刻度和打印标志清晰可辨。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG