重要文件
BR36178
BRAND®容量瓶
PMP, transparent, size 250 mL
同義詞:
塑料, 容量瓶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PMP
polypropylene stopper
transparent
接合處
joint ST/NS neck19/26
特點
accuracy class A
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
BRAND 36178
尺寸
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Error limits according to class A, DIN EN ISO 1042.
Calibrated to contain (TC, In). Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits!
Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)