重要文件
BR128764
BRAND®广口瓶,PFA
capacity 2000 mL
同義詞:
PFA, 塑料, 瓶子
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PFA cap
round translucent PFA bottle
接合處
Joints threaded neck (S40)
特點
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 128764
瓶直徑 × 高度
130 mm × 245 mm
容量
2000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)