化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
CCOC(=O)c1c(N)sc(-c2ccccc2)c1-c3ccccc3
InChI
1S/C19H17NO2S/c1-2-22-19(21)16-15(13-9-5-3-6-10-13)17(23-18(16)20)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2,20H2,1H3
InChI 密鑰
KZDXAPZNXDJJMB-UHFFFAOYSA-N