重要文件
BMSDP01506
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 6 mm, working volume 10100 mL
同義詞:
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41101520
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
titanium (allloy)
製造商/商標名
Benchmark Scientific DP0150-6
直徑
6 mm
有效容積
10100 mL
相容性
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
應用
Ultrasonic homogenization and lysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)