重要文件
BMSB3D1020
Sigma-Aldrich
MiniMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
特點
capacity 3.5 lb (load capacity)
製造商/商標名
Benchmark Scientific B3D1020
參數
24 rpm speed
寬度 × 直徑 × 高度
10.5 in. × 7.5 in. × 8 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
法律資訊
MiniMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)