Merck
全部照片(5)
重要文件
BMSB2402EUK
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 2 L, AC/DC input 230 V, UK plug
同義詞:
dry bath, block heater
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Benchmark Scientific B2402-E-UK
參數
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
浴槽容量
2 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
應用
Heating of laboratory liquids in various containers
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)