文件
B90203
Sigma-Aldrich
丁基苯
≥99%
同義詞:
1-苯基丁烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
134.22
Beilstein:
1903395
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1.03 mmHg ( 23 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
774 °F
expl. lim.
5.8 %
折射率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI 密鑰
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
丁苯经过氧化反应,产生丁酰苯。 它用于通过无氧化的选择性C(sp2)-H胺化反应制备N-芳基偶氮。它可用于烷基化并五苯和梯型低聚(亚苯基)的合成,以提高在常用有机溶剂中的溶解度。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Dirhodium (II) Complexes of 2?(Sulfonylimino) pyrrolidine: Synthesis and Application in Catalytic Benzylic Oxidation.
Wusiman A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(16), 3088-3092 (2012)
Ladder-type oligo (p-phenylene) s with D???A architectures: design, synthesis, optical gain properties, and stabilized amplified spontaneous emission.
Fang M, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(23), 5797-5809 (2017)
Study on liquid crystallinity in 2, 9?dialkylpentacenes.
Okamoto K , et al.
Liq. Cryst., 34(9), 1001-1007 (2007)
Photo-induced oxidant-free oxidative C?H/N?H cross-coupling between arenes and azoles.
Niu L, et al.
Nature Communications, 8, 14226-14226 (2017)
A New Method for the Benzylic Oxidation of Alkylarenes Catalyzed by Hypervalent Iodine (III).
Xu Y, et al.
Synthesis, 45(03), 370-374 (2013)