重要文件
B8283
Sigma-Aldrich
2-丁基-5-羟甲基咪唑
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14N2O
CAS號碼:
分子量::
154.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCc1ncc(CO)[nH]1
InChI
1S/C8H14N2O/c1-2-3-4-8-9-5-7(6-11)10-8/h5,11H,2-4,6H2,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
D J Carini et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(5), 1330-1336 (1990-05-01)
A series of compounds has been synthesized and demonstrated to be antagonists of the angiotensin II (AII) receptor. These compounds are structurally related to the N-(benzamidobenzyl)imidazoles and extend the scope of this new class of nonpeptide AII antagonists. It has