重要文件
B10501
Sigma-Aldrich
2,1,3-苯并硒二唑
98%
同義詞:
苤硒脑
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4N2Se
CAS號碼:
分子量::
183.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
74-77 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccc2n[se]nc2c1
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)