重要文件
ALD00352
Sigma-Aldrich
Boc-2-methoxy-L-phenylalanine
97%
同義詞:
(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(2-methoxyphenyl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21NO5
CAS號碼:
分子量::
295.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
157 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC=CC=C1OC)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-11(13(17)18)9-10-7-5-6-8-12(10)20-4/h5-8,11H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
QMHKMTAKTUUKEK-NSHDSACASA-N
應用
Unnatural amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)