重要文件
ALD00190
Sigma-Aldrich
2-氰基苯磺酰氟
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4FNO2S
CAS號碼:
分子量::
185.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
84-89 °C
SMILES 字串
FS(C1=C(C#N)C=CC=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI 密鑰
QUTDICSOQYSJEE-UHFFFAOYSA-N
應用
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
在与K. Barry Sharpless及其同事合作后,Sigma-Aldrich现可提供各种磺酰氟试剂,这些试剂经历了“Click II”反应。
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.