重要文件
A65131
Sigma-Aldrich
1-氨基-4-甲基哌嗪 二盐酸盐 一水合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H13N3 · 2HCl · H2O
CAS號碼:
分子量::
206.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
crystals
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.Cl.Cl.CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3.2ClH.H2O/c1-7-2-4-8(6)5-3-7;;;/h2-6H2,1H3;2*1H;1H2
InChI 密鑰
UPJWXQREHFVMHA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)