重要文件
A51807
Sigma-Aldrich
2-氨基-4,6-二甲基吡啶
99%
同義詞:
6-氨基-2,4-卢剔啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10N2
CAS號碼:
分子量::
122.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
bp
235 °C (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)nc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
InChI 密鑰
BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with