重要文件
A48806
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-二乙氨基戊烷
97%
同義詞:
N1,N1-二乙基-1,4-戊二胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2N(CH2)3CH(NH2)CH3
CAS號碼:
分子量::
158.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4429 (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)CCCC(C)N
InChI
1S/C9H22N2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9(3)10/h9H,4-8,10H2,1-3H3
InChI 密鑰
CAPCBAYULRXQAN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Katy N Olafson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(55), 13638-13647 (2017-08-24)
A versatile approach to control crystallization involves the use of modifiers, which are additives that interact with crystal surfaces and alter their growth rates. Elucidating a modifier's binding specificity to anisotropic crystal surfaces is a ubiquitous challenge that is critical