文件
97233
Sigma-Aldrich
1,3-双(苄氧羰基)-2-(三氟甲磺酰基)胍
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
1,3-双(叔丁氧羰基)-2-(三氟甲磺酰基)胍, 2-(三氟甲基磺酰基)-1,3-双(苄氧羰基)胍
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H16F3N3O6S
CAS號碼:
分子量::
459.40
Beilstein:
7956609
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
InChI 密鑰
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
其他說明
胍基化试剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3804-3804 (1998)