重要文件
96828
Sigma-Aldrich
Z-D-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Z-3-(2-萘基)-D-丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H19NO4
CAS號碼:
分子量::
349.38
Beilstein:
5829411
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c23-20(24)19(22-21(25)26-14-15-6-2-1-3-7-15)13-16-10-11-17-8-4-5-9-18(17)12-16/h1-12,19H,13-14H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
InChI 密鑰
XBRPIBMAJOTVHG-LJQANCHMSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)