重要文件
96185
Sigma-Aldrich
Z-Gly-OSu
≥95.0%
同義詞:
Z-甘氨酸 N-琥珀酰亚胺酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14N2O6
CAS號碼:
分子量::
306.27
Beilstein:
1552957
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95.0%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
mp
111-115 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(CNC(=O)OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H14N2O6/c17-11-6-7-12(18)16(11)22-13(19)8-15-14(20)21-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,15,20)
InChI 密鑰
WSCWXNZWFZXKEH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)