重要文件
96087
Sigma-Aldrich
N-苄氧羰基-1,6-二氨基己烷 盐酸盐
≥97% (AT)
同義詞:
N-(6-氨基己基)氨基甲酸苄酯 盐酸盐, N-Z-1,6-二氨基己烷 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OCONH(CH2)6NH2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
286.80
Beilstein:
4727129
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97% (AT)
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
175-180 °C
SMILES 字串
Cl[H].NCCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22N2O2.ClH/c15-10-6-1-2-7-11-16-14(17)18-12-13-8-4-3-5-9-13;/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-12,15H2,(H,16,17);1H
InChI 密鑰
GMSZGOGHNFZOMF-UHFFFAOYSA-N
其他說明
引入六亚甲基二胺连接基[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M M Ponpipom et al.
Carbohydrate research, 113(1), 45-56 (1983-02-16)
Spacer arms 2.1-3.7 nm (21-37 A) long were prepared, and coupled with the methyl beta-glycoside of N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine benzyl ester, to give blocked 6-acylates. Deprotection was effected with palladium chloride and triethyl-silane. Chemical conjugates of MDP-meningococcal group C polysaccharide were then