重要文件
94589
Sigma-Aldrich
甲基二磺酸 二钾盐
≥99.0% (T)
同義詞:
甲烷二磺酸二钾盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2(SO3K)2
CAS號碼:
分子量::
252.35
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥99.0% (T)
形狀
solid
雜質
≤1% water
官能基
sulfonic acid
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O6S2.2K/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H,2,3,4)(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
JSXPCVUETJIQHE-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jana Eisermann et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(3), 1152-1159 (2019-01-09)
We characterize the influence of the ionic ratio on the dynamic self-assembly process involving a macrocyclic tetraimidazolium molecular box and small dianionic salts into highly defined, colloid-like ionic clusters in solution, called ionoids. Based on our studies utilizing dynamic light