重要文件
94579
Sigma-Aldrich
苯磺酰氰化物
technical, ≥98.0% (HPLC)
同義詞:
苯基磺酰氰化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5NO2S
CAS號碼:
分子量::
167.19
Beilstein:
2046645
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
technical
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.531
密度
1.274 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
O=S(=O)(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI 密鑰
VKEVYOIDTOPARM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)