文件
93749
Sigma-Aldrich
1,3-金刚烷二甲醇
≥99.0% (GC)
同義詞:
1,3-金刚烷二醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16O2
CAS號碼:
分子量::
168.23
Beilstein:
7013501
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
crystals
mp
~260 °C
SMILES 字串
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
InChI 密鑰
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3