重要文件
93470
Sigma-Aldrich
N-三苯甲基-L-丝氨酸内酯
≥98.0% (sum of enantiomers, TLC)
同義詞:
(S)-3-(三苯甲基氨基)-2-氧杂环丁烷酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H19NO2
CAS號碼:
分子量::
329.39
Beilstein:
40996
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, TLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −71±2°, c = 0.5% in chloroform
mp
191-196 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O=C1OC[C@@H]1NC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c24-21-20(16-25-21)23-22(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16H2/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
WKOYUOGPQDPOFV-FQEVSTJZSA-N
其他說明
用于搭配亲核试剂制备非天然氨基酸的手性结构单元[1]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 2237-2237 (1988)