重要文件
931691
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Nal25N-OH
Novabiochem®, ≥95%
同義詞:
(αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-6-quinolinepropanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H22N2O4
CAS號碼:
分子量::
438.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@@H](Cc4cc5c(nccc5)cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI 密鑰
SDOCAXUVRCYHEN-VWLOTQADSA-N
應用
Fmoc-L-Nal25N-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
法律資訊
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)