重要文件
929956
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-3,4,23,24-13C4 solution
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3C21H40O3
分子量::
379.55
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥98% (CP)
濃度
100 μg/mL in methanol
質量偏移
M+3
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)