重要文件
915548
Sigma-Aldrich
Iron-doped hydroxyapatite nanopowder
5 at%
同義詞:
Ca5(PO4)3OH, Fe-doped HAp, Theranostic nanoparticles
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(Ca5.Fe0.25)(PO4)3(OH)
分類程式碼代碼:
12352305
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Iron-doped (5 at%) hydroxyapatite nanopowder,
形狀
nanopowder
品質等級
應用
Hydroxyapatite has been regarded as one of the best host materials for metallic ions doping, such as Ti, Zn, Fe, and Cu ions. Metal ion doping helps regulate the properties of hydroxyapatites and can reduce the cytotoxicity from metal ions.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Substituted hydroxyapatites for biomedical applications: A review.
Supova M, et al.
Ceramics International, 41(8), 9203-9231 (2015)