重要文件
908304
Sigma-Aldrich
5α-Androst-16-ene-3-one-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H24D4O
分子量::
276.45
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)