重要文件
907693
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-(3-methyl,3,4-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2H613CHCH2CHO
分子量::
89.11
分類程式碼代碼:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+3
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer S
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
23.0 °F
閃點(°C)
-5 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)