重要文件
904171
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24D4H36O4
分子量::
396.60
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
liquid
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H](C1C2CC[C@@]3(C)C1CC[C@@H]3[C@H](C)CCC(O)=O)C[C@@]4([H])[C@]2(C)CC([2H])([2H])[C@@H](O)C4([2H])[2H]
InChI 密鑰
RUDATBOHQWOJDD-GLUJXYFBSA-N
包裝
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)