重要文件
900655
Sigma-Aldrich
甲氧基聚乙二醇-b-聚(L-丙交酯)
2k-5k
同義詞:
mPEG-b-PLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO[CH(CH3)COO]m[CH2CH2O]nCH3
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
由亲水性PEG嵌段和疏水性聚(L-交酯)(PLlA)嵌段组成的生物相容性两亲嵌段共聚物。这些材料已被用于药物封装和递送应用的控释和纳米颗粒制剂中。可通过控制每个聚合物嵌段的相对长度来制备具有各种属性的定义明确材料。羟基封端可实现对这些材料进行进一步的化学修饰。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Injectable biodegradable polymeric system for preserving the active form and delayed-release of camptothecin anticancer drugs.
Mert O, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(1), 176-185 (2012)
Zhigang Xie et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 88(1), 238-245 (2008-02-21)
Docetaxel (DX) is one of the most effective antineoplastic drugs. Its current clinical administration is limited because of its hydrophobicity and serious side effects. A polymer/DX conjugate is designed and successfully prepared to solve these problems. It is monomethoxy-poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lactide)/DX
文章
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.