形狀
nanoparticles
儲存期限
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
包裝
pkg of 1 ea
儲存條件
protect from light
粒徑
5 nm
λmax
515-520 nm
官能基
NHS ester
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
金纳米颗粒(5 nm,NHS 酯功能化,偶联型)试剂盒是一种完整的试剂盒,让您一步即可轻松偶联胺和5 nm 金纳米颗粒。该试剂盒包含冻干NHS 活化金纳米颗粒的预制混合物,以及三次独立偶联反应所需的所有材料。该试剂盒成分包括:
•3 小瓶5 nm NHS活化金纳米颗粒(冻干)
•蛋白质重悬缓冲液 - 1.5ml
•反应缓冲液 - 1.5ml
•淬灭溶液 - 1.5ml
•反应实验方案
本试剂盒中的金纳米颗粒以冻干混合物的形成提供。以目标蛋白重悬配制冻干纳米颗粒即可引发偶联反应,该目标蛋白通过赖氨酸残基连接纳米颗粒表面。
金偶联实验方案操作快捷,仅有10分钟左右,偶联物在3个小时内可立即使用。研究人员只需移取生物分子转入含有纳米颗粒的西林瓶,淬灭反应,并通过微量离心进行产品清洗。
随附的实验方案经过优化,可实现高效的共价偶联,产生稳定的金纳米颗粒偶联物。最佳实验步骤涉及其它材料,如10% BSA(126615)水溶液和单独出售的Tris盐水重悬缓冲液(PPB002)。
•3 小瓶5 nm NHS活化金纳米颗粒(冻干)
•蛋白质重悬缓冲液 - 1.5ml
•反应缓冲液 - 1.5ml
•淬灭溶液 - 1.5ml
•反应实验方案
本试剂盒中的金纳米颗粒以冻干混合物的形成提供。以目标蛋白重悬配制冻干纳米颗粒即可引发偶联反应,该目标蛋白通过赖氨酸残基连接纳米颗粒表面。
金偶联实验方案操作快捷,仅有10分钟左右,偶联物在3个小时内可立即使用。研究人员只需移取生物分子转入含有纳米颗粒的西林瓶,淬灭反应,并通过微量离心进行产品清洗。
随附的实验方案经过优化,可实现高效的共价偶联,产生稳定的金纳米颗粒偶联物。最佳实验步骤涉及其它材料,如10% BSA(126615)水溶液和单独出售的Tris盐水重悬缓冲液(PPB002)。
應用
该金偶联试剂盒简化了蛋白质或生物分子与5 nm 金纳米颗粒的偶联过程。金偶联协助研究人员观察和测定特异性目标蛋白或抗体。金偶联物可用于多种应用,如侧流测试、免疫印迹、免疫电子显微镜、免疫组织化学染色和其它生物测定。
在特定应用中不同尺寸金纳米颗粒的表现更好。对于侧流和流式细胞术,我们建议使用直径20 nm和100 nm之间的金纳米颗粒。对于免疫印迹或免疫电子显微镜,最佳范围为5 nm 至 40 nm。对于采用动态光散射的生物测定,建议使用直径60 nm至100 nm的金纳米颗粒。
在特定应用中不同尺寸金纳米颗粒的表现更好。对于侧流和流式细胞术,我们建议使用直径20 nm和100 nm之间的金纳米颗粒。对于免疫印迹或免疫电子显微镜,最佳范围为5 nm 至 40 nm。对于采用动态光散射的生物测定,建议使用直径60 nm至100 nm的金纳米颗粒。
特點和優勢
•产生的共价偶联物稳定性优于被动吸附法制备的偶联物。
•快速、方便的偶联反应,无需预活化。
•金纳米颗粒表面和偶联配体之间的间隔臂最大程度减少了对三级蛋白结构的影响。这一点降低了产生低性能偶联物的可能性,低性能是被动吸附制备的偶联物面对的常见问题。
•金表面涂层是精确制造的,最大程度减少生物测定中的非特异性蛋白结合。
•快速、方便的偶联反应,无需预活化。
•金纳米颗粒表面和偶联配体之间的间隔臂最大程度减少了对三级蛋白结构的影响。这一点降低了产生低性能偶联物的可能性,低性能是被动吸附制备的偶联物面对的常见问题。
•金表面涂层是精确制造的,最大程度减少生物测定中的非特异性蛋白结合。
法律資訊
CytoDiagnostics 公司产品。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 181, 113101-113101 (2020-01-27)
We evaluated the use of gold nanoparticles (AuNPs) platform in a homogenous assay for a potency measurement of a therapeutic monoclonal antibody (mAb). The recombinant human ligand protein to the therapeutic mAb was immobilized on AuNPs via functionalized self-assembled monolayers.
Facile modification of ITO electrodes with functional materials through catalytic grafting of N-hydroxysuccinimidyl-ester-functionalized methallylsilane
Electrochemical Communications, 19, 123-126 (2012)
Optical Fiber Sensors for Rapid Screening of COVID-19
Transactions of the Indian National Academy of Engineering, 143(9), 1-4 (2020)
Development and clinical application of a rapid IgM-IgG combined antibody test for SARS-CoV-2 infection diagnosis
Journal of Medical Virology, 78, 396-403 (2020)
Immobilization strategy for enhancing sensitivity of immunosensors: L-Asparagine-AuNPs as a promising alternative of EDC-NHS activated citrate-AuNPs for antibody immobilization
Biosensors And Bioelectronics, 78, 396-403 (2016)
文章
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
Fernandes 和 Baptista 博士討論了金奈米粒子的合成和診斷法規,重點是橫向流分析。