重要文件
900206
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3D2H5NO2S
CAS號碼:
分子量::
123.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
≥98% D
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+2
SMILES 字串
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)