重要文件
900190
Sigma-Aldrich
银纳米粒子喷墨
同義詞:
Xerox®银纳米粒子喷墨, xcm-nsIJ-RS1, 导电墨水, 银墨水
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
描述
Conductivity: ≥1×105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
形狀
dispersion
黏度
4.0-6.0 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
正離子痕跡
Ag: 43-45 wt. % (by ash)
儲存溫度
2-8°C
其他說明
注意,请勿冷冻。
法律資訊
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
205.9 °F
閃點(°C)
96.6 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)