Product 900149 cures at 10 feet per minute under a 300W H bulb. The cure times would be different with a different light type and power, so customers are advised to provide their specific setup for a more accurate estimate.
推薦產品
品質等級
形狀
liquid
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
黏度
75 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
密度
1.17 g/mL
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以确保符合一项或多项绿色化学12项原则要求。本品属于绿色替代产品的赋能型产品,符合“节能设计”原则。点击此处了解更多信息。
應用
- UV 固化极低粘度树脂。
- 快速固化形成玻璃状高模量材料。
- 非常适合用于需要低粘度、高硬度和低收缩应力的应用。
- 适用于一些不需要挥发性有机化合物(VOCS)的喷涂涂层。
- 不黄变。
- 低氧抑制。
- 固化后的机械性能:
强度*:28 MPa
伸长率*: 6%
无粘性**: 25 fpm
*试验资源:拉伸试验机,35 mm 标距长度,1.0 mm 厚度,6.5 mm 宽度。
**在规定强度下固化。带320-500 nm滤光片的中压汞灯泡。使用划格法胶带测试对玻璃和PET上0.125mm米厚的薄膜进行附着力测试。使用ASTM D 638-02a的材料数据。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
-
What is the cure time for product 900149?
1 answer-